Learn More
Pemetrexed disódico heptahidrato, Mikromol™
Código de producto. 18063870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18063870 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18063870 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1301.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pemetrexed disódico heptahidratado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pemetrexed disodium heptahydrate
CAS 357166-29-1
Nombres de analitos o componentes Pemetrexed disodium heptahydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H19 N5 O6 . 2 Na . 7 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, sodium salt, hydrate (1:2:7), L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, disodium salt, heptahydrate (9CI), Pemetrexed disodium heptahydrate, Disodium (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate heptahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])c[nH]c2N1
Nombre IUPAC disodio;(2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]pentanodioato;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 597.48
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 597,187 g/mol