Learn More
Ácido pemetrexed, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 137281-39-1 |
| Fórmula molecular | C15 H14 N4 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid, 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Pemetrexed acid, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N4O3/c16-15-18-12-11(13(20)19-15)10(7-17-12)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14(21)22/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,21,22)(H4,16,17,18,19,20) |
| SMILES | NC1=Nc2[nH]cc(CCc3ccc(cc3)C(=O)O)c2C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 298.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1066 |