Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ XP Bluetooth™
Click to view available options
Modelo:
Banda para el cuello
Diadema
Montado en casco
Reducción del ruido nominal (RRN):
30 dB
31 dB
31 dB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proteja su audición mientras realiza llamadas de forma inalámbrica o reproduce música.
- La conexión inalámbrica Bluetooth™ con su teléfono móvil le permite gestionar llamadas de teléfono directamente desde los auriculares.
- Cascos de alta atenuación con diseño acústico optimizado y excelente espacio para las orejas para la mejor calidad de sonido y comodidad posibles
- Micrófono de brazo de voz electret con compensación de ruido efectiva para una comunicación nítida y fiable
- Micrófono con brazo de posicionamiento rápido para un manejo sencillo
- Botón de volumen y respuesta en el casco
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 30 dB |
| Tipo de producto | Auriculares con Bluetooth™ |
| Modelo | Montado en casco |