Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac Dependiente del nivel XPI Bluetooth™ Auriculares
Código de producto. 17848139 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Casco de protección adjunto
Diadema
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17848139 Diadema cada uno
17838139 Casco de protección adjunto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17848139 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100196045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00€
    653.52€ / paquete de 1
    Ahorro 226.48€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI es una gama de auriculares Bluetooth dependientes del nivel para una protección auditiva eficaz sin comprometer la comunicación.
  • Ayuda a proporcionar protección auditiva y comunicación inalámbrica.
  • Dependiente del nivel para escucha ambiental
  • Conectividad Bluetooth para una conexión perfecta
  • Bluetooth MultiPoint para conexión simultánea de hasta dos dispositivos
  • Micrófono de brazo con cancelación de ruido clasificado IP68 para una fácil comunicación entre usuarios; amarillo de alta visibilidad para mayor seguridad
  • PLT Función (pulsar para escuchar) para una activación sencilla de la función dependiente del nivel; disponible como diadema o accesorio para casco
  • SNR 33 dB (SNR 31 dB con casco puesto)
  • SNR 34 dB (usado en combinación con anillos de gel HY80, 32 dB si se coloca el casco)
  • Utiliza pilas AA o paquete recargable NiMH
  • 45 horas de duración de la batería
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Reducción del ruido nominal (RRN) Sí
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s No
Modelo Diadema
Foldable No
Número de canales 31 a 33 dB