Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX
Código de producto. 17731669 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Batería, tipo:
Iones de litio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Batería, tipo Tamaño de la unidad
17731669 Iones de litio cada uno
1 options
Código de producto. 17731669 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100098897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00€
    1668.09€ / paquete de 1
    Ahorro 336.91€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Los auriculares LiteCom Pro III son protectores auditivos de alto rendimiento con radio de comunicación bidireccional programable analógica y digital incorporada, funcionalidad dependiente del nivel para escuchar en el ambiente y conectividad multipunto B
  • Protección auditiva con radio bidireccional analógica y digital programable integrada
  • Activación rápida de la función dependiente del nivel al pulsar para escuchar
  • Programe hasta 70 canales de radio únicos
  • La tecnología dependiente del nivel ayuda a mejorar el conocimiento de la situación y la comunicación
  • Batería recargable de iones de litio
  • Toma de conexión externa
  • Frecuencia: 403/470 MHz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul/negro
Color del cojín Negro
Reducción del ruido nominal (RRN) 33 dB
Desechables Reutilizables
Color de la banda de sujeción Negro
Modelo Diadema
Batería, tipo Iones de litio