Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ ALERT™ X
Código de producto. 17864931 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MRX21A4WS6, Diadema
MRX21P3E4WS6, Casco integrado
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17864931 MRX21A4WS6, Diadema paquete de 10
17854931 MRX21P3E4WS6, Casco integrado paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17864931 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100257811
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un auricular Bluetooth™ con micrófono de brazo con cancelación de ruido que se conecta a su teléfono móvil para llamadas manos libres y transmisión en entornos ruidosos.
  • El protector auditivo atenuante se suministra en dos modelos: banda de sujeción o accesorio para casco de seguridad
  • Micrófono de brazo con cancelación de ruido para una transmisión de voz clara en entornos ruidosos
  • Función dependiente del nivel para la escucha ambiental para ayudar a promover la conciencia situacional auditiva
  • Conexión a una aplicación móvil compatible con iOS y Android, 3MTM Connected Equipment, para configurar y ajustar más fácilmente los auriculares. La aplicación está disponible para descargar desde App Store y Google Play.
  • La aplicación móvil le permite recibir recordatorios cuando debe cambiar las almohadillas de repuesto (kit de higiene) y elegir la frecuencia de estas alertas
  • Función Push-to-Listen para escuchar fácil e instantáneamente lo que le rodea
  • Comentarios guiados por voz después del ajuste de configuración. No es necesario quitar los auriculares para realizar ajustes
  • El auricular se apagará automáticamente después de cuatro horas de inactividad para ahorrar batería
  • Almohadillas de repuesto (kit de higiene) y fundas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo MRX21A4WS6, Diadema
Reducción del ruido nominal (RRN) 30 dB
Detalles de comunicación Compatible con la aplicación móvil