Learn More
3M™ Carcasas de recambio PELTOR™ SportTac™
Código de producto. 15709937
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15709937 Rojo cada uno
15719937 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15709937 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000107843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    29.54€ / paquete de 1
    Ahorro 2.46€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las carcasas de recambio 3M™ PELTOR™ SportTac™ son carcasas intercambiables que facilitan el cambio de color de las orejeras.
  • Carcasas de recambio con ajuste de clip para protectores auditivos 3M™ PELTOR™ SportTac™
  • Las carcasas intercambiables facilitan el cambio de color.
  • Un par por pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Tipo de producto Rígidas
Para utilizar con (equipo) Protectores auditivos PELTOR™ SportTac™
Incluye Un par