Description
- Soporte de suspensión Pinlock de repuesto con banda de sudor de plástico.
- El sistema de ajuste Pinlock proporciona un ajuste de tamaño simple y seguro para tamaños de cabezal de 54 a 62 cm.
- Encaja fácilmente en su lugar, para proporcionar la comodidad y facilidad de ajuste del sistema original.
- 3M™ proporciona productos fiables de protección de la cabeza y el rostro que cumplen con los requisitos de rendimiento y seguridad regulados.
- Adecuado para su uso con todos los cascos 3M™.
Specifications
Specifications
| Material | Plástico |
| Tamaño | De 54 a 62 cm |