Description
- Paquete de baterías de NiMH recargables, 1700 mAh
- Para su uso con auriculares 3M™ PELTOR™ Alert, LiteCom, WS™, Tactical XP, con radio FM y XP con radio
- El cargador PELTOR™ FR03 se suministra por separado
- 1700 mha
- Tiempo de carga 5-6 horas
- Batería de NiMH
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Paquete de baterías |
| Para utilizar con (equipo) | 3M Alerta PELTOR, LiteCom , WS, XP táctica, FM Auriculares de radio y radio XP. |