Learn More
3M™ Auriculares de seguridad PELTOR™ ProTac™ III
Código de producto. 15618175 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Orejeras de diadema con auriculares de perfil delgado
Código de producto.
15618175 Orejeras de diadema con auriculares de perfil delgado
1 options
Código de producto. 15618175 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100088456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    111.44€ / paquete de 1
    Ahorro 38.56€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Ayuda a proteger frente a los ruidos nocivos pero permite oír sonidos ambiente a un nivel inferior a 82 dB.
  • Su función integrada, dependiente del nivel, permite que el usuario oiga sonidos ambiente como conversaciones, sonidos de máquina y señales de advertencia
  • Entrada estéreo solo para modo escucha de 3,5 mm (limitada a 82 dB) para conexión con dispositivos externos (por ejemplo, teléfono móvil, radio, radio bidireccional e iPod)
  • El sistema de menú guiado por voz evita tener que retirar los auriculares para establecer los cambios
  • El sistema de desconexión automática apaga los auriculares tras 4 horas sin uso para ahorrar energía
  • Aviso de batería baja
  • Las piezas electrónicas se encuentran en la parte exterior del casco para reducir la corrosión originada por el sudor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Tipo de producto Auriculares con diadema y almohadillas