Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ ProTac™ III
Código de producto. 15648175 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Auriculares PELTOR™ ProTac III, Casco de protección
Auriculares PELTOR™ ProTac III, Diadema
Auriculares de seguridad PELTOR™ ProTac III, Diadema
Reducción del ruido nominal (RRN):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Reducción del ruido nominal (RRN) Tamaño de la unidad
15648175 Auriculares PELTOR™ ProTac III, Casco de protección 23 dB cada uno
15638175 Auriculares PELTOR™ ProTac III, Diadema 26 dB cada uno
15628175 Auriculares de seguridad PELTOR™ ProTac III, Diadema 19 dB, 21 dB cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15648175 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100088423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    121.59€ / paquete de 1
    Ahorro 83.41€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Los auriculares con función dependiente del nivel para escuchar en el ambiente ayudan a centrarse en el trabajo y comunicarse con compañeros en entornos ruidosos, sin quitarse la protección auditiva. La retroalimentación estéreo permite determinar mejor la dirección de las alarmas, los gritos de advertencia, los vehículos en reversa, etc.
  • El protector auditivo ayuda a proteger contra el ruido dañino, al mismo tiempo que permite que se escuchen los sonidos ambientales
  • Su función integrada, dependiente del nivel, permite que el usuario oiga sonidos ambiente como conversaciones, sonidos de máquina y señales de advertencia
  • Conector estéreo de 3,5 mm para conectar a su teléfono móvil o radio bidireccional para escuchar la llamada directamente en su oído
  • El apagado automático apaga los auriculares después de 4 horas sin utilizarse para ahorrar energía y una advertencia de batería baja le informa de cuándo debe cambiar las baterías
  • Sistema de menú guiado por voz, por lo que no es necesario quitarse los auriculares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, blanco
Estilo de protección auditiva Orejeras
Para utilizar con (aplicación) Agricultura
Modelo Auriculares PELTOR™ ProTac III, Casco de protección
Reducción del ruido nominal (RRN) 23 dB
Tipo de producto Auriculares de protección auditiva para comunicaciones