Learn More
Beschreibung
- El protector auditivo ayuda a proteger contra el ruido dañino, al mismo tiempo que permite que se escuchen los sonidos ambientales
- Su función integrada, dependiente del nivel, permite que el usuario oiga sonidos ambiente como conversaciones, sonidos de máquina y señales de advertencia
- Conector estéreo de 3,5 mm para conectar a su teléfono móvil o radio bidireccional para escuchar la llamada directamente en su oído
- El apagado automático apaga los auriculares después de 4 horas sin utilizarse para ahorrar energía y una advertencia de batería baja le informa de cuándo debe cambiar las baterías
- Sistema de menú guiado por voz, por lo que no es necesario quitarse los auriculares
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Negro |
| Estilo de protección auditiva | Orejeras |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura |
| Modelo | Auriculares PELTOR™ ProTac III, Diadema |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 26 dB |
| Tipo de producto | Auriculares de protección auditiva para comunicaciones |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?