Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III
Código de producto. 15759697 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
H540A-461-GB, Diadema
H540B-474-GB, Banda para el cuello
H540P3AF-413-SV, Montado en casco
H540P3B-413-SV, Montado en casco
H540P3E-413-SV, Montado en casco
H540P3G-413-SV, Montado en casco
H540P3H-413-SV, Montado en casco
H540P3K-413-SV, Montado en casco
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modelo Dimensione della confezione
15759697 H540A-461-GB, Diadema paquete de 10
15739017 H540P3E-413-SV, Montado en casco paquete de 20
15709737 H540P3AF-413-SV, Montado en casco paquete de 6
15709927 H540B-474-GB, Banda para el cuello paquete de 20
15789917 H540P3H-413-SV, Montado en casco paquete de 20
15789947 H540P3B-413-SV, Montado en casco paquete de 20
15799917 H540P3K-413-SV, Montado en casco paquete de 20
15799947 H540P3G-413-SV, Montado en casco paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15759697 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000038211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    334.40€ / paquete de 10
    Ahorro 192.60€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son un protector auditivo de alto rendimiento, desarrollado para su uso en entornos extremadamente ruidosos como aeropuertos, salas de motores marinos, centrales eléctricas y trabajos de impresión.
  • Protección auditiva ideal frente al ruido procedente de entornos extremadamente ruidosos como aeropuertos, salas de motores marinos, centrales eléctricas y trabajos de impresión.
  • La tecnología de doble carcasa ayuda a minimizar el efecto de resonancia.
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso.
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Hi-Viz
Certificaciones/conformidad Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002
Modelo H540A-461-GB, Diadema
Reducción del ruido nominal (RRN) 35 dB
Tipo de producto Orejeras
Dieléctrico/a/s No
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.