Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III
Código de producto. 15739017
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
H540A-461-GB, Diadema
H540B-474-GB, Banda para el cuello
H540P3AF-413-SV, Montado en casco
H540P3B-413-SV, Montado en casco
H540P3E-413-SV, Montado en casco
H540P3G-413-SV, Montado en casco
H540P3H-413-SV, Montado en casco
H540P3K-413-SV, Montado en casco
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15739017 H540P3E-413-SV, Montado en casco paquete de 20
15709737 H540P3AF-413-SV, Montado en casco paquete de 6
15709927 H540B-474-GB, Banda para el cuello paquete de 20
15759697 H540A-461-GB, Diadema paquete de 10
15789917 H540P3H-413-SV, Montado en casco paquete de 20
15789947 H540P3B-413-SV, Montado en casco paquete de 20
15799917 H540P3K-413-SV, Montado en casco paquete de 20
15799947 H540P3G-413-SV, Montado en casco paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15739017 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000039624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    617.83€ / paquete de 20
    Ahorro 392.17€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son un protector auditivo de alto rendimiento, desarrollado para su uso en entornos extremadamente ruidosos como aeropuertos, salas de motores marinos, centrales eléctricas y trabajos de impresión.
  • Protección auditiva ideal frente al ruido procedente de entornos extremadamente ruidosos como aeropuertos, salas de motores marinos, centrales eléctricas y trabajos de impresión.
  • La tecnología de doble carcasa ayuda a minimizar el efecto de resonancia.
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso.
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, rojo
Certificaciones/conformidad Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002
Modelo H540P3E-413-SV, Montado en casco
Reducción del ruido nominal (RRN) 34 dB
Tipo de producto Orejeras
Dieléctrico/a/s No