Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ I
Código de producto. 17281806 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
H510A-470-GB, Sobre la cabeza
H510B-403-GU, Banda para el cuello
H510F-404-GU, Sobre la cabeza
H510F-459-GB, Sobre la cabeza
H510P3A-405-GU, Casco de protección
H510P3AF-405-GU, Casco de protección
H510P3B-405-GU, Casco de protección
H510P3E-405-GU, Casco de protección
H510P3E-469-GB, Casco de protección
H510P3EA-405-GU, Casco de protección
H510P3G-405-GU, Casco de protección
H510P3H-405-GU, Casco de protección
H510P3K-405-GU, Casco de protección
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17281806 H510B-403-GU, Banda para el cuello paquete de 10
15709697 H510P3E-469-GB, Casco de protección paquete de 10
15709907 H510P3A-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15719707 H510P3E-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15719857 H510A-470-GB, Sobre la cabeza cada uno
15719907 H510P3B-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15729857 H510F-459-GB, Sobre la cabeza paquete de 10
15729907 H510P3EA-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15739907 H510P3G-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15749907 H510P3H-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15759907 H510P3K-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15769907 H510P3A-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15789727 H510P3AF-405-GU, Casco de protección paquete de 6
15799687 H510F-404-GU, Sobre la cabeza paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17281806 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000039618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    220.13€ / paquete de 10
    Ahorro 135.87€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
PELTOR™ Optime™ Los protectores auditivos son muy ligeros y ofrecen gran comodidad al usuario. Una protección ideal contra ruidos que surgen de una amplia gama de aplicaciones en el lugar de trabajo y actividades de ocio. Ofrece protección versátil para tareas de corta y larga duración.
  • Su diseño reducido minimiza las molestias
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Certificaciones/conformidad Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002
Modelo H510B-403-GU, Banda para el cuello
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Tipo de producto Orejeras