Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ I
Código de producto. 15719707
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
H510A-470-GB, Sobre la cabeza
H510B-403-GU, Banda para el cuello
H510F-404-GU, Sobre la cabeza
H510F-459-GB, Sobre la cabeza
H510P3A-405-GU, Casco de protección
H510P3AF-405-GU, Casco de protección
H510P3B-405-GU, Casco de protección
H510P3E-405-GU, Casco de protección
H510P3E-469-GB, Casco de protección
H510P3EA-405-GU, Casco de protección
H510P3G-405-GU, Casco de protección
H510P3H-405-GU, Casco de protección
H510P3K-405-GU, Casco de protección
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15719707 H510P3E-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15709697 H510P3E-469-GB, Casco de protección paquete de 10
15709907 H510P3A-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15719857 H510A-470-GB, Sobre la cabeza cada uno
15719907 H510P3B-405-GU, Casco de protección paquete de 20
17281806 H510B-403-GU, Banda para el cuello paquete de 10
15729857 H510F-459-GB, Sobre la cabeza paquete de 10
15729907 H510P3EA-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15739907 H510P3G-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15749907 H510P3H-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15759907 H510P3K-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15769907 H510P3A-405-GU, Casco de protección paquete de 20
15789727 H510P3AF-405-GU, Casco de protección paquete de 6
15799687 H510F-404-GU, Sobre la cabeza paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15719707 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000039617
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PELTOR™ Optime™ Los protectores auditivos son muy ligeros y ofrecen gran comodidad al usuario. Una protección ideal contra ruidos que surgen de una amplia gama de aplicaciones en el lugar de trabajo y actividades de ocio. Ofrece protección versátil para tareas de corta y larga duración.
  • Su diseño reducido minimiza las molestias
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Certificaciones/conformidad Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002
Modelo H510P3E-405-GU, Casco de protección
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Tipo de producto Orejeras