Descripción
- Visor de policarbonato transparente
- Intervalo de temperatura: De -40 °C a +100 °C
- Los protectores faciales están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M™
- El visor cumple los requisitos de protectores de impactos de baja energía
- Visor de clase óptica 1, energía de bajo impacto, F
Especificaciones
Especificaciones
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Revestimiento de lente | Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Pantalla facial |
| Lens Material | Policarbonato |