Descripción
- Protector auditivo con radio de comunicación bidireccional analógica incorporada
- 8 canales en la banda 446 MHz PMR
- 38 subcanales
- El micrófono resistente al agua con reducción de ruido ofrece transmisión por voz (VOX) para el uso de manos libres
- Sistema de menú guiado por voz.
- Función de apagado automático
- Indicación del estado de la batería
- Radio de comunicación en el rango de frecuencias de 446 MHz PMR
- Se utiliza para ayudarle a comunicarse eficazmente en entornos con mucho ruido
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Auriculares de comunicación |
| Modelo | Banda para el cuello |
| Nivel de ruido | 32 dB |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |