Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ LiteCom
Código de producto. 15749997
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Banda para el cuello
Casco integrado
Diadema
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15749997 Diadema cada uno
15759997 Casco integrado cada uno
15769997 Banda para el cuello cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15749997 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000108540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    802.66€ / paquete de 1
    Ahorro 262.34€
    24% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom son unos protectores auditivos con radio de comunicación bidireccional preprogramada y un micrófono con reducción de ruido integrados. Están diseñados para entornos exigentes que le ayudarán a comunicarse de forma eficaz en entornos con peligros de ruido.
  • Protector auditivo con radio de comunicación bidireccional analógica incorporada
  • 8 canales en la banda 446 MHz PMR
  • 38 subcanales
  • El micrófono resistente al agua con reducción de ruido ofrece transmisión por voz (VOX) para el uso de manos libres
  • Sistema de menú guiado por voz.
  • Función de apagado automático
  • Indicación del estado de la batería
  • Radio de comunicación en el rango de frecuencias de 446 MHz PMR
  • Se utiliza para ayudarle a comunicarse eficazmente en entornos con mucho ruido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Auriculares de comunicación
Modelo Diadema
Nivel de ruido 32 dB
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.