Learn More
3M™ PELTOR™ Orejeras para montar en el casco
Código de producto. 30305885 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
X2P3E, Sobre la cabeza
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30305885 X2P3E, Sobre la cabeza cada uno
1 options
Código de producto. 30305885 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100326939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.45€
    29.91€ / paquete de 1
    Ahorro 4.54€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
PELTOR™ Los protectores auditivos X2 ofrecen protección auditiva de alto rendimiento en un diseño delgado y moderno. Disponible en estilos de diadema, montaje en casco y banda para el cuello para adaptarse a las preferencias del usuario y las necesidades de aplicación.
  • Proporciona protección auditiva confiable en entornos con niveles de ruido moderados.
  • Codificado por color amarillo para una fácil identificación dentro del PELTOR™ Serie X.
  • El diseño de diadema doble con aislamiento eléctrico reduce la acumulación de calor y garantiza la comodidad.
  • La diadema cuenta con un alambre de acero inoxidable duradero recubierto de plástico para brindar resistencia y comodidad.
  • Diadema plana y ancha con revestimiento de plástico suave que proporciona una presión estable y equilibrada sobre la cabeza.
  • La construcción dieléctrica sin metal expuesto ofrece protección en entornos eléctricamente sensibles.
  • Puntos de ajuste de deslizamiento suave para facilitar la colocación y el reposicionamiento.
  • Los cojines de espuma anchos y suaves mejoran la comodidad del usuario durante el uso prolongado.
  • El diseño de copa delgada mejora la compatibilidad con otros EPP, incluidos cascos y gafas de seguridad.
  • Versiones montadas en casco disponibles como dieléctricas (P5) o con brazos metálicos (P3) dependiendo de los requisitos de aislamiento eléctrico.
  • Los cojines reemplazables y los insertos de espuma (kits de higiene) ayudan a prolongar la vida útil del producto y a mantener la higiene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo X2P3E, Sobre la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 31 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras para montar en el casco
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Color de la banda de sujeción Naranja
Dieléctrico/a/s No
Foldable Sí