Description
- Reduce los niveles de ruido hasta 26 dB
- Versión P3E montada en casco con brazos de metal resistentes
- La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se lleva
- Las copas compactas ofrecen una compatibilidad mejorada con otros equipos de seguridad
- Las almohadillas suaves anchas ayudan a los trabajadores a mantenerse cómodos
- Las copas de plástico ABS son rígidas, de alta resistencia y resistentes a impactos
- El revestimiento exterior suave de poliuretano termoplástico (TPU) de la copa protege de la abrasión y los golpes
- El diseño moderno y elegante, así como las copas de perfil bajo ayudan a promover la aceptación, el desgaste y la conformidad del usuario
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Specifications
Specifications
| Color | Negro, verde |
| ANSI S3.1974 | Sí |
| Material del cojín | Espuma |
| CSA Z94.2 | Clase B |
| Color del cojín | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Se adapta a una amplia variedad de cascos industriales |
| Para utilizar con (aplicación) | Acabado de compuestos, Acabado final, Esmerilado, Operaciones de máquinas, Preparación de pintura, Pintura, Soldadura |
| Modelo | X1P3E, Casco de protección |
| Pares por paquete | 1 unidad |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 21 dB |
| Show More |