Learn More
3M™ Cable PELTOR™ con enchufe estéreo
Código de producto. 15769987 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15769987 Cable cada uno
1 options
Código de producto. 15769987 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000108359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    24.61€ / paquete de 1
    Ahorro 2.39€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El cable 3M™ PELTOR™ con enchufe estéreo es adecuado para su uso con auriculares 3M™ PELTOR™ Alert con radio FM y XP.
  • Cable de conexión estéreo de 3,5 mm
  • Incluye un enchufe estéreo
  • Para su uso con auriculares 3M™ PELTOR™ Alert con radio FM y XP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cable
Incluye Enchufe estéreo de 3,5 mm