Learn More
3M™ Cargador de baterías PELTOR™
Código de producto. 15729937 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Paquete de baterías recargables PELTOR™ ACK03
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15729937 Paquete de baterías recargables PELTOR™ ACK03 cada uno
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15729937 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000107916
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El cargador de baterías 3M™ PELTOR™ está diseñado para usarse con el paquete de baterías recargables 3M™ PELTOR™ ACK03.
  • Cargador de batería NiMH de 230 V
  • Para su uso con el paquete de baterías recargables 3M™ PELTOR™ ACK03
  • Se suministra con adaptadores de enchufe para la UE/el Reino Unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de producto Cargador de baterías
Para utilizar con (equipo) Paquete de baterías recargables PELTOR™ ACK03
Incluye Adaptadores de enchufe para la UE/el Reino Unido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.