Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ Alert con radio FM
Código de producto. 15739997
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Auriculares con radio
Casco de seguridad reforzado, auriculares con radio
Modelo:
Casco de seguridad reforzado
Diadema
Peso (métrico):
400 g
430 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Modelo Peso (métrico) unitSize
15739997 Casco de seguridad reforzado, auriculares con radio Casco de seguridad reforzado 430 g cada uno
15779987 Auriculares con radio Diadema 400 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15739997 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000108538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    171.46€ / paquete de 1
    Ahorro 155.54€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Auriculares 3M™ PELTOR™ Alert con radio FM incorporada y una función dependiente de nivel para mejorar la seguridad y aumentar la motivación de los usuarios en condiciones de ruido.
  • Proteja su audición y escuche la radio al mismo tiempo.
  • Excelente recepción de radio FM
  • La función dependiente de nivel permite al usuario oír el ruido de alrededor y conversar con los compañeros de trabajo.
  • Enchufe de entrada de audio estéreo de 3,5 mm para conectarse a dispositivos externos
  • Tiempo de funcionamiento de aprox. 70 horas
  • El sistema flexible significa que si actualiza o cambia el fabricante de la radio, solo tendrá que sustituir el cable y no la pieza más cara: el auricular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Casco de seguridad reforzado, auriculares con radio
Modelo Casco de seguridad reforzado
Nivel de ruido 30 dB
Peso (métrico) 430 g
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE