Learn More
3M™ Orejeras ™PELTOR 27dB naranja
Descripción
- Protector auditivo delgado perfecto para su uso en silvicultura, aserraderos e industria.
- La copa de la orejera tiene un receso en la parte superior lo que hace que se ajuste de forma más cómoda con los cascos de seguridad.
- Los anillos de sellado amplios y cómodos están rellenos con una combinación única de líquido y espuma, lo que proporciona un sellado óptimo y una comodidad ideal incluso durante largos períodos de uso.
- Los puntos de pivote del auricular se inclinan para una comodidad y eficiencia óptimas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Material de la banda de sujeción | Acero inoxidable |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 27 dB |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Dieléctrico/a/s | No |
| Modelo | Diadema |
| Incluye | Presión constante, anillos de sellado llenos de líquido |