Description
- Se pueden calentar y enfriar hasta 150 ml utilizando elementos Peltier
- Permite un rango de temperatura muy amplio, desde la temperatura °ambiente 20 C, hasta 60 °C
- Precisión de temperatura: ±0,1 °C
- No requiere modificaciones electrónicas o físicas a los portaceldas
- El sistema termocirculador utiliza un circuito de líquido interno sellado que permite total compatibilidad y conexión con todos los accesorios termostatizables.
- Compatible con cambiador de 5 celdas termostatizado (80-7100-09) y soporte de celda individual termostatizado de agua (80-7100-03)
Specifications
Specifications
| Caudal | 0 a 13 l/min. |
| Tipo de bomba | Flujo interno |
| Intervalo de temperatura | De 20 °C a 60 °C |
| Pantalla | Digital |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C |
| Tensión | 100/115/220/230 V |