Learn More
Pelrinona, TRC
Código de producto. 30418061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30418061 5 mg
1 options
Código de producto. 30418061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2290105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94386-65-9
Fórmula molecular C12H11N5O
Peso molecular (g/mol) 241.25
Sinónimo 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-4-[(3-pyridinylmethyl)amino]-5-pyrimidinecarbonitrile, 1,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-6-[(3-pyridinylmethyl)amino]-5-pyrimidinecarbonitrile
Nombre IUPAC 2-metil-4-oxo-6-(piridina-3-ilmetilamino)-1H-pirimidina-5-carbonitrilo
SMILES CC1=NC(=O)C(=C(NCc2cccnc2)N1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pelrinone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N5O/c1-8-16-11(10(5-13)12(18)17-8)15-7-9-3-2-4-14-6-9/h2-4,6H,7H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0964