Learn More
Tocris Bioscience™ Pelitinib
Descripción
Pelitinib is a potent irreversible EGFR inhibitor (IC50 = 20-80 nM). Selective for EGFR over Src, MEK/ERK, erbB2, Raf, c-Met and Cdk4 (IC50 values are 282, 800, 1255, 3353, 4100 and >20,000). Inhibits the growth of tumors overexpressing EGFR in vivo. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide |
| CAS | 257933-82-7 |
| Sinónimo | EKB-569 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C24H23ClFN5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.92 |
| Pureza | 97% |