Learn More
Pelitinib, TRC
Código de producto. 30427002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30427002 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30427002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP21870010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 257933-82-7
Fórmula molecular C24 H23 Cl F N5 O2
Peso molecular (g/mol) 467.92
Nombre IUPAC (E)-N-[4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-3-ciano-7-etoxiquinolina-6-il]-4-(dimetilamino)but-2-enamida
SMILES CCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1NC(=O)\C=C\CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pelitinib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23ClFN5O2/c1-4-33-22-12-20-17(11-21(22)30-23(32)6-5-9-31(2)3)24(15(13-27)14-28-20)29-16-7-8-19(26)18(25)10-16/h5-8,10-12,14H,4,9H2,1-3H3,(H,28,29)(H,30,32)/b6-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.1524