Learn More
Pelargonidina, TRC
Código de producto. 30135207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135207 100 mg 100 miligramos
30005227 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP218500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-04-3
Fórmula molecular C15 H11 O5 . Cl
Peso molecular (g/mol) 306.7
Sinónimo 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3,4',5,7-tetrahydroxy-, chloride (8CI), Pelargonidin (6CI), 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, Pelargonidin chloride, Pelargonidol chloride
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)cromenilio-3,5,7-triol; cloruro
SMILES [Cl-].Oc1ccc(cc1)c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pelargonidin Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0295
Porcentaje de pureza >95%