Learn More
Peimisine, MedChemExpress
Código de producto. 16451338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451338 5 mg 5 miligramos
16448898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0214
MedChemExpress Peimisine (Ebeiensine) is a muscarinic M receptor antagonist and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. Peimisine shows anti-tumor, anti-inflammatory, antihypertensive activities. Peimisine can induce apoptosis and be used in cough and asthma research.
Peimisine (Ebeiensine) is a muscarinic M receptor antagonist and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. Peimisine shows anti-tumor, anti-inflammatory, antihypertensive activities. Peimisine can induce apoptosis and be used in cough and asthma research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peimisine
CAS 19773-24-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H41NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Ebeiensine
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (29.23 mM; ultrasonic and heat to 60°C)
SMILES O=C1[C@](C[C@@H](O)CC2)([H])[C@@]2(C)[C@@]3([H])CC4=C(C)[C@@]5(O[C@@]6([H])[C@@]([C@H]5C)([H])NC[C@@H](C)C6)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C1
Peso molecular (g/mol) 427.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.62
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.