Learn More
Peimine, TRC
Código de producto. 30411217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411217 25 mg 25 miligramos
30419723 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP21837525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23496-41-5
Fórmula molecular C27 H45 N O3
Peso molecular (g/mol) 431.65
Sinónimo Cevane-3,6,20-triol, (3β,5α,6α)-, 5α-Cevane-3β,6α,20-triol (8CI), Verticine (6CI,7CI), (3β,5α,6α)-Cevane-3,6,20-triol, Dihydroisoimperialine, Peimine
SMILES C[C@H]1CC[C@@H]2N(C1)C[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5[C@@H](C[C@H](O)[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]56C)[C@@H]4CC[C@@H]3[C@]2(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peimine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H45NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-25,29-31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.3399