Learn More
Peimine, MedChemExpress
Descripción
Peimine(Dihydroisoimperialine
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Peimine |
| CAS | 23496-41-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H45NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Verticine Dihydroisoimperialine |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (115.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@]12[C@]3([H])C[C@H](O)[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]([H])1[C@]5([H])CN6C[C@@H](C)CC[C@]([H])6[C@@](C)(O)[C@]([H])5CC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 431.65 |
| Mostrar más |