Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH de plástico con sensor de temperatura y conector DIN
Descripción
Este electrodo amplificado previamente cuenta con un sensor de temperatura integrado, unión de tela y conexión DIN. Está diseñado con vidrio de uso general (GP), una bombilla esférica, estructura de polieterimida (PEI), cerámica frita única y unión doble.
- Vidrio de uso general: Tiene una resistencia de 100 megaohmios a 25 °C y es adecuado para la medición de muestras de 0 a 70 °C
- Estructura de PEI: La estructura de resina de polieterimida destaca en las mediciones de campo debido a su durabilidad y resistencia química
- Llenado con gel: Proporciona un funcionamiento sin mantenimiento (aparte de la limpieza y la calibración) y no necesita una solución electrolítica de relleno
- Sensor de temperatura integrado: Mediciones de pH con compensación de temperatura sin una sonda de temperatura independiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN de 7 pines |
| Diámetro (métrico) | 12 mm, punta esférica de 5 mm |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones en campo |
| Longitud (métrico) | Estructura de 120 mm, total 175,5 mm |
| Material | Estructura de plástico PEI, electrolito de gel |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 20 °C a 40 °C |