Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH de PEI
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso general e industrial |
| Material | PEI |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +80 °C |