Learn More
PEG4-azida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Azido-3,6,9-trioxaundecane-11-ol |
| CAS | 86770-67-4 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N3 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17N3O4/c9-11-10-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-12/h12H,1-8H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1219 |