missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PEG10 Monoclonal Antibody (1B1C4)

Código de producto. 11315453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11315453 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11315453 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA515475

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-15475 targets PEG10 in indirect ELISA, IF, IHC, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15475 immunogen is purified recombinant fragment of PEG10 (aa1-120) expressed in E. Coli.

This is a paternally expressed imprinted gene that encodes transcripts containing two overlapping open reading frames start codon, have been reported for this gene. Increased expression of this gene is associated with hepatocellular carcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PEG10
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B1C4
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación ascites with 0.03% sodium azide
génica PEG10
N.º de referencia del gen Q86TG7
Alias de gen 2-Mar; AA407948; EDR; embryonal carcinoma differentiation regulated; embryonal carcinoma differentiation regulated protein; Embryonal carcinoma differentiation-regulated protein; HB-1; KIAA1051; Mammalian retrotransposon-derived protein 2; MAR2; Mart2; MEF3 like 1; MEF3L; Mef3l1; MEF3-like protein 1; MyEF-3; MyEF-3 like; myelin expression factor 3; Myelin expression factor 3-like protein 1; paternally expressed 10; paternally expressed gene 10 protein; PEG10; Retrotransposon gag domain-containing protein 3; retrotransposon-derived gag-like polyprotein; Retrotransposon-derived protein PEG10; retrotransposon-derived protein PEG10-like; RGAG3; Ty3/Gypsy-like protein
Símbolos de los genes PEG10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of PEG10 (aa1-120) expressed in E. Coli.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.