Learn More
Sal de ácido trifluoroacético de peforelina (> 90%), CTR
Código de producto. 30420007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420007 5 mg 5 miligramos
30414911 1 mg 1 miligramo
30412554 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2183355MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Peforelin Trifluoroacetic Acid Salt
Fórmula molecular C59H74N18O14 .C2HF3O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3-L-Tryptophan-5-L-histidine-6-L-aspartic Acid Luteinizing Hormone-releasing Factor I (Petromyzon Marinus) Trifluoroacetic Acid Salt, Luteinizing Hormone-releasing Factor III (Petromyzon Marinus) Trifluoroacetic Acid Salt, 5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-histidyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-prolylglycinamide Trifluoroacetic Acid Salt, Lamprey GnRH III Trifluoroacetic Acid Salt, Lamprey LH-RH III Trifluoroacetic Acid Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C59H74N18O14.C2HF3O2/c60-16-6-5-12-40(59(91)77-17-7-13-47(77)58(90)66-27-48(61)79)70-52(84)41(18-31-23-64-37-10-3-1-8-35(31)37)72-56(88)45(22-50(81)82)75-55(87)44(21-34-26-63-30-68-34)74-57(89)46(28-78)76-53(85)42(19-32-24-65-38-11-4-2-9-36(32)38)71-54(86)43(20-33-25-62-29-67-33)73-51(83)39-14-15-49(80)69-39;3-2(4,5)1(6)7/h1-4,8-11,23-26,29-30,39-47,64-65,78H,5-7,12-22,27-28,60H2,(H2,61,79)(H,62,67)(H,63,68)(H,66,90)(H,69,80)(H,70,84)(H,71,86)(H,72,88)(H,73,83)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,85)(H,81,82);(H,6,7)/t39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-;/m0./s1
SMILES O=C(O)C(F)(F)F.O=C([C@@H](NC([C@H](CC1=CN=CN1)NC([C@@H](NC([C@H](CC2=CNC3=CC=CC=C32)NC([C@H](CC4=CN=CN4)NC([C@H]5NC(CC5)=O)=O)=O)=O)CO)=O)=O)CC(O)=O)N[C@H](C(N[C@H](C(N6CCC[C@H]6C(NCC(N)=O)=O)=O)CCCCN)=O)CC7=CNC8=CC=CC=C87
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.