Learn More
Pefloxacinio, TRC
Código de producto. 17943825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943825 1 g 1 g
17902825 50 mg 50 miligramos
17923495 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2183501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70458-92-3
Fórmula molecular C17 H20 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 333.36
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo- (9CI, ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid (ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-piperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid, 1584RB, 1589RB, Abactal, Abaktal, AM 725, EU 5306, Globacin, N'-Methylnorfloxacin, Pefbid, Peflacine, Pefloxacin, Pefloxacine, Pelox, Perflacin, Perti, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1584RB, 1589RB, AM 725, Abactal, Abaktal, EU 5306, Globacin, N'-Methylnorfloxacin, Pefbid, Peflacine, Pefloxacin, Pefloxacine, Pelox, Perflacin, Perti
Nombre IUPAC 1-etil-6-fluoro-7-(4-metilpiperazina-1-il)-4-oxoxinolinina-3-ácido carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(C)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pefloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20FN3O3/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1489
Porcentaje de pureza >95%