Learn More
Pefloxacin mesylate, MedChemExpress
Descripción
Pefloxacin mesylate is a an antibacterial agent and prevents bacterial DNA replication by inhibiting DNA gyrase (topoisomerse)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pefloxacin mesylate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 70458-95-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H24FN3O6S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Pefloxacinium mesylate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (232.85 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (29.11 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |