Learn More
Peficitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16463767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463767 50 mg 50 miligramos
16440278 5 mg 5 miligramos
16437646 100 mg 100 miligramos
16407818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19568
MedChemExpress Peficitinib (ASP015K) is an orally active JAK inhibitor, with IC50s of 3.9, 5.0, 0.7 and 4.8 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Peficitinib (ASP015K) is an orally active JAK inhibitor, with IC50s of 3.9, 5.0, 0.7 and 4.8 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peficitinib
CAS 944118-01-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo ASP015K JNJ-54781532
Información de solubilidad DMSO : ≥ 60 mg/mL (183.83 mM)
SMILES O[C@](C[C@@H]1C[C@H]2C3)(C2)C[C@@H]3[C@H]1NC4=C5C(NC=C5)=NC=C4C(N)=O
Peso molecular (g/mol) 326.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.39
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation