Learn More
Gilson™ Tubo de alta presión PEEKsil™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos de alta presión |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
| Tolerancia | ± 0,00381 mm (± 0,0008 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno, térmico |
| Para utilizar con (aplicación) | PEEKsil es mecánicamente fuerte y tiene unas características ideales para el sellado con accesorios de metal o polímeros |
| Diámetro exterior (imperial) | 794 μm |
| Longitud global (métrico) | 5 cm |
| Material | PEEKsil |
| Mostrar más |