Learn More
Gilson™ Tubo de alta presión PEEKsil™
Código de producto. 12923110
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
12923110 5 cm paquete de 2
1 options
Código de producto. 12923110 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 0201021
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Tipo Tubos de alta presión
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Intervalo de pH Desde 0 hasta 14
Tolerancia ± 0,00381 mm (± 0,0008 pulgadas)
Método de esterilización Óxido de etileno, térmico
Para utilizar con (aplicación) PEEKsil es mecánicamente fuerte y tiene unas características ideales para el sellado con accesorios de metal o polímeros
Diámetro exterior (imperial) 794 μm
Longitud global (métrico) 5 cm
Material PEEKsil
Presión máxima 10.000 psi
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C