Learn More
IDEX Health & Science, LLC Conjunto de conector PEEK Y
Beskrivelse
El conjunto de conector PEEK Y puede dividir un flujo o unir dos flujos de forma similar a un diseño en T. A diferencia del diseño en T, la geometría del diseño en Y reduce la turbulencia y mejora los resultados del análisis. Es para tubos de D.E. (diámetro exterior) de 0,125 pulg. E incluye (3) OD x P-335 conexiones sin reborde.
- Conjunto de conector PEEK Y
- Puede dividir un flujo o unir dos flujos de forma similar a un diseño en T
- La geometría del diseño en Y reduce la turbulencia y mejora los resultados del análisis
- El conjunto incluye (3) OD x P-335 conexiones sin reborde
- Volumen de barrido: 6 μL
- Orificio pasante: 1,00 mm (0,040 in)
- Fondo plano de configuración de puerto de rosca: 1/4-28
- Material: PEEK
- Para tubos de D.E. (diámetro exterior).: (1 x 8 pulg.)
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Conector con diseño en Y |
| Volumen de barrido | 6 µl |
| Conexiones | Fondo plano: 1/4-28 |
| Tamaño de rosca | 1,00 mm (0,040 in) |
| Incluye | (3) OD x P-335 conexiones sin reborde |
| Material | PEEK |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de diámetro externo de 1,58 mm (0,125 pulg.) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?