Learn More
Thermo Scientific™ Uniones, piezas en T y en cruz de PEEK™ para conexiones de HPLC de alta presión
Código de producto. 10422155 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cruz
En T
Unión
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,02 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
10422155 Unión 0,02 in cada uno
10392975 En T 0,02 in cada uno
10149534 Cruz 0,02 in cada uno
10716163 Unión 0,01 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10422155 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor P704
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Garantice conexiones fiables de alta presión con las uniones, tes y cruces de PEEK™ biocompatible Thermo Scientific™ para conexiones de HPLC de alta presión.
Reduzca al mínimo los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones fiables de alta presión en su sistema para HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de PEEK™ Thermo Scientific™ para conexiones de HPLC de alta presión. El material es biocompatible con una amplia variedad de aplicaciones.
  • Formatos de volumen muerto bajo o cero absoluto
  • Biocompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unión
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Descripción Unión de PEEK; volumen de barrido de 0,28 uL
Material PEEK
Diámetro interior (métrico) 7,87 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos para cromatografía
Longitud (métrico) 23,37 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.