Learn More
Cytiva Uniones de PEEK
Código de producto. 12646185 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conexiones:
1,9 cm (1 x 16 in) Hembra a 1/16 in Mujeres
1/16 macho
De hembra de 7,94 mm (5/16 pulgadas) a macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
M6 hembra a macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conexiones Tamaño de la unidad
12646185 1,9 cm (1 x 16 in) Hembra a 1/16 in Mujeres paquete de 5
12534317 De hembra de 7,94 mm (5/16 pulgadas) a macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas) paquete de 8
11340072 M6 hembra a macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas) paquete de 5
12465610 1/16 macho paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12646185 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11000339
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Conecte tubos de diferentes tamaños. Las uniones de PEEK Cytiva Life Sciences™ son un importante accesorio en diversas aplicaciones científicas.
  • Tamaño de paquete 5
  • Cuando se solicitan por separado, los conectores vienen en negro.
  • Fabricado en polieteretercetona (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unión
Conexiones 1,9 cm (1 x 16 in) Hembra a 1/16 in Mujeres
Material PEEK