Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubos de PEEK
Código de producto. 13099892
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
0,007 in
0,010 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
13099892 0,007 in cada uno
13029962 0,005 in cada uno
13023173 0,010 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13099892 Proveedor IDEX Health & Science, LLC N.º de proveedor 0200603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    69.27€ / paquete de 1
    Ahorro 14.73€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los tubos son biocompatibles y están optimizados para su uso en aplicaciones de alta presión.
PEEK La tubería es biocompatible y está optimizada para su uso en aplicaciones de alta presión. Sus materiales distintivos la hacen inerte a la mayoría de los disolventes y le proporcionan una superficie interna lisa que mejora la resolución de las bandas de muestra. La tubería está disponible en una variedad de colores y tamaños.
  • Tubos de PEEK
  • Longitud: 5 ft
  • Biocompatibles
  • Optimizado para su uso en aplicaciones de alta presión.
  • Inerte a la mayoría de los disolventes
  • Superficie interna lisa que mejora la resolución de las bandas de muestras
Especificaciones
Tipo Tubos para cromatografía
Esterilizables en autoclave No
Color Amarillo
Diámetro interior (imperial) 0,007 in
Diámetro exterior (imperial) (1 x 16 pulg.), 1,588 mm
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Longitud global (imperial) 5 ft
Longitud global (métrico) 1,524 m
Material PEEK