Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubo, 1/8 in de D.E.; 3,05 m (10 pies)
Código de producto. 15781039
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,062 in
0,080 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
15781039 0,062 in cada uno
15721049 0,080 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15781039 Proveedor Trajan Scientific and Medical N.º de proveedor 130306200010F
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado específicamente para usar en automatización y en los métodos modernos de LC y LCMS. Una alternativa flexible a los tubos de acero inoxidable en aplicaciones de alta presión, que garantiza la reproducibilidad del caudal de cromatografía y de los resultados gracias a que presenta una superficie interna lisa y un diámetro interior consistente con una tolerancia muy ajustada
  • Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
  • Bioinerte y biocompatible
  • Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
  • Colorantes sin lixiviación
  • Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
  • Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
  • Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Color Natural
Intervalo de pH De 2 a 14
Diámetro interior (imperial) 0,062 in
Diámetro exterior (imperial) 1/8 pulg
Longitud global (imperial) 10 pies
Material PEEK
Presión máxima 4000 psi (276 bar)
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C
Solo para uso en investigación