Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubo, 1/16 in de D.E.; 30,48 m (100 pies)
Código de producto. 16642562
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,0025 in
0,004 in
0,005 in
0,007 in
0,010 in
0,013 in
0,015 in
0,020 in
0,030 in
0,040 in
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Natural
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Color unitSize
16642562 0,0025 in Natural cada uno
15770999 0,004 in Negro cada uno
15711009 0,005 in Rojo cada uno
15751009 0,007 in Amarillo cada uno
15791009 0,010 in Azul cada uno
15731019 0,013 in Naranja cada uno
15771019 0,015 in Gris cada uno
16682562 0,015 in Natural cada uno
15711029 0,020 in Naranja cada uno
15791029 0,030 in Verde cada uno
15751029 0,030 in Rojo cada uno
15731039 0,040 in Natural cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16642562 Proveedor Trajan Scientific and Medical N.º de proveedor 1302002500100F
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado específicamente para usar en automatización y en los métodos modernos de LC y LCMS. Una alternativa flexible a los tubos de acero inoxidable en aplicaciones de alta presión, que garantiza la reproducibilidad del caudal de cromatografía y de los resultados gracias a que presenta una superficie interna lisa y un diámetro interior consistente con una tolerancia muy ajustada
  • Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
  • Bioinerte y biocompatible
  • Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
  • Colorantes sin lixiviación
  • Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
  • Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
  • Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Color Natural
Intervalo de pH De 2 a 14
Diámetro interior (imperial) 0,0025 in
Diámetro exterior (imperial) 1/16 pulg
Longitud global (imperial) 100 pies
Material PEEK
Presión máxima 7000 psi (483 bar)
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C
Solo para uso en investigación