Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubo, 1/16 in de D.E.; 3,05 m (10 pies)
Código de producto. 15701039
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,0025 in
0,004 in
0,005 in
0,007 in
0,010 in
0,013 in
0,015 in
0,020 in
0,030 in
0,040 in
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Natural
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Color Tamaño de la unidad
15701039 0,030 in Verde cada uno
16652562 0,0025 in Natural cada uno
15780999 0,004 in Negro cada uno
15721009 0,005 in Rojo cada uno
15761009 0,007 in Amarillo cada uno
15701019 0,010 in Azul cada uno
15741019 0,013 in Naranja cada uno
15781019 0,015 in Gris cada uno
16692562 0,015 in Natural cada uno
15721029 0,020 in Naranja cada uno
15761029 0,030 in Rojo cada uno
15741039 0,040 in Natural cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15701039 Proveedor Trajan Scientific and Medical N.º de proveedor 130203000510F
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Diseñado específicamente para usar en automatización y en los métodos modernos de LC y LCMS. Una alternativa flexible a los tubos de acero inoxidable en aplicaciones de alta presión, que garantiza la reproducibilidad del caudal de cromatografía y de los resultados gracias a que presenta una superficie interna lisa y un diámetro interior consistente con una tolerancia muy ajustada
  • Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
  • Bioinerte y biocompatible
  • Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
  • Colorantes sin lixiviación
  • Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
  • Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
  • Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Color Verde
Intervalo de pH De 2 a 14
Diámetro interior (imperial) 0,030 in
Diámetro exterior (imperial) 1/16 pulg
Longitud global (imperial) 10 pies
Material PEEK
Presión máxima 4000 psi (276 bar)
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C
Solo para uso en investigación